Documentos
565342
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichloropyridine
97%
Sinônimo(s):
2,6-Dichloro-4-aminopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
169-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3