Documentos Principais
476552
Sigma-Aldrich
Vinylmagnesium chloride solution
1.6 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHMgCl
Número CAS:
Peso molecular:
86.80
Beilstein:
3535268
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
1.6 M in THF
densidade
0.978 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.ClH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used with iron pentadienoate complexes in a synthesis of divinyl cyclopropanes.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis, 3639-3639 (2006)