Documentos Principais
932426
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,4′,4′′-Tris[2-naphthyl(phenyl)amino]triphenylamine, 2T-NATA, 2-TNATA, 2TNATA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H48N4
Número CAS:
Peso molecular:
897.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
μh ≈ 3.0 x 10-6 cm2 V−1 s−1
Ensaio
≥99% (HPLC)
perda
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
pf
247 °C
solubilidade
THF: soluble
chloroform: soluble
fluorescência
λem 490 nm±10 nm in THF
Energia orbital
HOMO 5.1 eV 
LUMO 2.2 eV 
λ
in THF
Absorção UV
λ: 326 nm±5 nm Amax
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9ccc%10ccccc%10c9)c%11ccc%12ccccc%12c%11
InChI
1S/C66H48N4/c1-4-22-55(23-5-1)68(64-31-28-49-16-10-13-19-52(49)46-64)61-40-34-58(35-41-61)67(59-36-42-62(43-37-59)69(56-24-6-2-7-25-56)65-32-29-50-17-11-14-20-53(50)47-65)60-38-44-63(45-39-60)70(57-26-8-3-9-27-57)66-33-30-51-18-12-15-21-54(51)48-66/h1-48H
chave InChI
KDOQMLIRFUVJNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine can be used in various applications in organic electronics and materials chemistry such as organic Light-Emitting Diodes (OLEDs), organic Photovoltaics(OPVs), organic Field-Effect Transistors (OFETs), dye-sensitized solar Cells(DSSCs), as a hole transport material. It can be utilized in the assembly of supramolecular structures or coordination polymers, offering opportunities for the design and synthesis of functional materials.
Injection Layer (HIL) in Organic Light Emitting Diode (OLED).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)