932469
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
Sinônimo(s):
TSPO1, Diphenyl(4-(triphenylsilyl)phenyl)phosphine oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
μh ≈ 1.1 x 10-6 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 5.7 x 10-6 cm2 V−1 s−1
Ensaio
≥97% (HPLC)
perda
0.5% TGA, > 300 °C (weight loss)
pf
236 °C
solubilidade
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
266 nm±5 nm in dichloromethane
fluorescência
λem 298 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO 6.79 eV
LUMO 2.52 eV
cadeia de caracteres SMILES
[Si](c4ccc(cc4)[P](=O)(c6ccccc6)c5ccccc5)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C36H29OPSi/c37-38(30-16-6-1-7-17-30,31-18-8-2-9-19-31)32-26-28-36(29-27-32)39(33-20-10-3-11-21-33,34-22-12-4-13-23-34)35-24-14-5-15-25-35/h1-29H
chave InChI
TXBFHHYSJNVGBX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)