Documentos Principais
404551
Sigma-Aldrich
Titanyl phthalocyanine
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
Oxo(phthalocyaninato)titanium, Oxytitanium phthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16N8OTi
Número CAS:
Peso molecular:
576.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
composição
Dye content, 95%
pf
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
chave InChI
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sensitizer for electrophotography.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm