Documentos Principais
556394
Sigma-Aldrich
Tris[4-(diethylamino)phenyl]amine
99%
About This Item
Fórmula linear:
[(C2H5)2NC6H4]3N
Número CAS:
Peso molecular:
458.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
pf
104-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3)N(CC)CC
InChI
1S/C30H42N4/c1-7-31(8-2)25-13-19-28(20-14-25)34(29-21-15-26(16-22-29)32(9-3)10-4)30-23-17-27(18-24-30)33(11-5)12-6/h13-24H,7-12H2,1-6H3
chave InChI
HWNGZPYALGWORF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Intermediate for photochromic dye. Hole transporting material.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ahmad Arar et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-23)
Redox initiating systems (RISs) are highly worthwhile for polymerization in mild conditions (at room temperature-RT) without external thermal or light activation. With high performance redox initiating systems RIS, the free radical polymerization FRP can even be carried out under air
Global Trade Item Number
SKUGTIN
556394-10G
556394-1G4061826741597