742937
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct
≥95% (sulfur, elemental analysis)
Sinônimo(s):
DABCO•(SO2)2, DABSO
Ensaio
≥95% (sulfur, elemental analysis)
Formulário
powder
composição
active SO2, ~50%
carbon, 28.3-31.6%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)S([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c9-13(10)7-1-2-8(5-3-7,6-4-7)14(11)12/h1-6H2
chave InChI
RWISEVUOFYXWFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In palladium-catalyzed aminosulfonylation process.
- In reaction with aryl bromides to synthesize sodium aryl sulfinates.
It can also be used to activate DMSO and o-vinylanilines for the synthesis of N-aryl-1H-benzo[d]imidazol-1-amine and 4-aryl quinolines, respectively.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?