Documentos Principais
682101
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylaluminum)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane adduct
Sinônimo(s):
Bis(trimethylaluminum)-DABCO® adduct, DABAL-Me3, DABAL-trimethylaluminum, Triethylenediaminine bis(trimethylaluminum)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3Al · C6H12N2 · Al(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pf
>250 °C
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
chave InChI
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Product is air and moisture sensitive. Handle and store under a dry, inert atmosphere.
Aplicação
A more stable alternative to trimethylaluminum for use in numerous reactions including methylations of aldehydes and imines, methylations of aryl and vinyl halides, conjugate addition to enones, and amide bond formation.
Informações legais
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Woodward, S.
Synlett, 1490-1490 (2007)
Artigos
DABAL-Me3 is an adduct of trimethylaluminum and DABCO® that is a free-flowing solid that can be manipulated without the need for an inert atmosphere.