Documentos Principais
SX0770
Supelco
Sodium Sulfide, Nonahydrate
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinônimo(s):
Sodium Sulfide, Nonahydrate, Sodium Monosulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2S · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
240.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
215-211-5
Ensaio:
≥98.0% (iodometric)
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (iodometric)
cor
colorless to slightly yellow
traços de cátion
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
chave InChI
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Ammonium (NH4)0.005% maxAppearanceCrystals, colorless or only slight yellow colorAssay (iodometric)98.0% minIronTo pass testSulfite and thiosulfate (as SO2)0.1% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3