Documentos Principais
253049
Sigma-Aldrich
Potash, sulfurated
Sinônimo(s):
Dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, Liver of sulfur, Sulfurated potash
About This Item
Fórmula linear:
K2SO4/(K2Sx)2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Formulário:
chunks
lumps
Formulário
chunks
lumps
Nível de qualidade
composição
sulfide, ≥12.8%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K]S[K].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
chave InChI
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Sulfurated potash may be used in the preparation of N-substituted thionamides such as (+)-(S)-thion-α-methylbutyramide, (+)-(S)-(thionhydratropyl)morpholine and (+)-(S)-N-methylthion-α-methylbutyramide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optical Rotatory Dispersion Studies. XCVII. Anomalous Rotatory Dispersion and Circular Dichroism Curves Associated with Thionamides. Application to Stereochemical Studies of Carboxylic Acids2
Burakevich JV & Djerassi C
Journal of the American Chemical Society, 87(1), 51-60 (1965)