Documentos Principais
W205303
Sigma-Aldrich
Sulfeto de amônio
20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Monossulfureto de amónio, Sulfureto de diamónio, Sulfureto de diazónio
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2S
Número CAS:
Peso molecular:
68.14
Número FEMA:
2053
Conselho da Europa nº:
482
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
38030205
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
16.002
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
sulfurous
grau:
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
concentração
20 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.388
densidade
0.997 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
chave InChI
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O sulfeto de amônio é um composto organossulfurado utilizado principalmente como flavorizante devido ao seu odor sulfuroso característico. O aroma de bacon frito produzido durante a reação do sulfeto de amônio com isovaleraldeído se deve à 2,4,6-tri-isobutil-4H-1,3,5-ditiazina e ao 3,5-di-isobutil-1,2,4-tritiolano, formados durante a reação.
Exoneração de responsabilidade
Para uso em P&D ou em alimentos fora da UE. Não é para venda no varejo.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
90.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Characterization of bacon odor and other flavor components from the reaction of isovaleraldehyde and ammonium sulfide.
Shu CK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(1), 130-132 (1985)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Douglas B Murray et al.
Experimental cell research, 287(1), 10-15 (2003-06-12)
Cultures of Saccharomyces cerevisiae grown continuously produce an autonomous oscillation in many metabolic outputs. The most conveniently measured variable, i.e., dissolved oxygen concentration, oscillates with a period of 40-55 min. Previously we have identified two compounds capable of resetting phase
M G Narotsky et al.
Teratology, 56(4), 252-261 (1997-12-31)
Several low-molecular weight halocarbons have been shown to cause full-litter resorption (FLR), i.e., pregnancy loss, in Fischer-344 rats treated during organogenesis. To determine periods of gestation sensitive to acute exposure, a single dose of 150 mg carbon tetrachloride (CCl4)/kg was