Documentos Principais
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
pf
4-8 °C
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1