Documentos Principais
1.06514
SAFC
Tiossulfato de sódio pentaidratado
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Tiossulfato de sódio pentaidratado, Anticloro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
248.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-867-5
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
crystalline
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
48 °C
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O tiossulfato de sódio penta-hidratado é usado como antioxidante e agente quelante em formulações farmacêuticas e em cosméticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5