Merck
1.00662
SAFC
Ácido sórbico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 200
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido sórbico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número E:
E200
Número do índice EC:
203-768-7
Agency
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
pressão de vapor
0.00018 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
forma
solid
temperatura de autoignição
>130 °C
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
3.3 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
pb
160-260 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
120-150 °C
solubilidade
1.6 g/L
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
As: ≤0.0003%
Cd: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
chave InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido sórbico é comumente usado como conservante em formulações farmacêuticas e em cosméticos. Ele também é usado como aditivo para a preservação de alimentos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany