1.06360
Sodium bromide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 806 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
técnica(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
solubilidade
946 g/L
densidade
3.2 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1