Documentos Principais
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Sodium Bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrNa
Número CAS:
Peso molecular:
102.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-599-9
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 806 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
solubilidade
946 g/L
traços de ânion
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1