Key Documents
1.05809
Supelco
Magnesia rods
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NB.51
haste C × diâmetro
~14 cm × 2 mm
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
for the phosphorus salt pearls
Nota de análise
Length: about 14 cm
Diameter: about 2 mm
Pearl test: passes test
Flame test: passes test