49290
β-Glucosidase from almonds
lyophilized, powder, ≥4 U/mg
Sinônimo(s):
β-D-Glucoside glucohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
qualidade
lyophilized
atividade específica
≥4 U/mg
peso molecular
Mr ~135000
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves