N5885
4-Nitrophenyl α-D-maltoside
glycosidase substrate
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl a-D-maltopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-maltoside
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
solubilidade
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
chave InChI
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3