Documentos Principais
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO8
Número CAS:
Peso molecular:
301.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
206-716-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
chave InChI
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -74.0 - -68.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3