Documentos Principais
499110
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
114-115 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
chave InChI
YRNBYTFFWMWTGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal has been prepared from 4-chlorobenzaldehyde in the presence of cerium (lV) ammonium nitrate and characterized by 1H and 13C-NMR.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A mild and efficient procedure for the preparation of dimethyl and diallyl acetals of aromatic aldehydes mediated by cerium (lV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Indian J. Chem. B, 44(1), 141-143 (2005)