Documentos Principais
105023
Sigma-Aldrich
Bromomaleic anhydride
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HBrO3
Número CAS:
Peso molecular:
176.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
densidade
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
chave InChI
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3