About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4Cl2O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.95
Beilstein:
121027
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
crystals
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
chave InChI
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?