Documentos Principais
901602
Sigma-Aldrich
Pivalic acid solution
1 M in dichloromethane
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
C5H10O2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
descrição
fp: >135 deg °C
Formulário
liquid
concentração
1 M in dichloromethane
índice de refração
n/D 1.4204
densidade
1.260 g/mL
grupo funcional
carboxylic acid
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
chave InChI
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901602-100ML4061838068910
901602-25ML4061838101969