Key Documents
M86502
Sigma-Aldrich
Methyl trimethylacetate
99%
Sinônimo(s):
Methyl pivalate, Methyl 2,2-dimethylpropionate, Methyl trimethylacetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1744141
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.390 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
chave InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)