234559
Ethyl trimethylacetate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl pivalate, Ethyl 2,2-dimethylpropionate
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
p.e.
118 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
234559-100G | 4061838347619 |
234559-5G |