Key Documents
65965
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,3-butanediol
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3,3-Dimethyl-1,3-propanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butanediol, 3-Methyl-3-hydroxy-1-butyl alcohol, Isoprene glycol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OH)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
1209241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Impurezas
≤1% water
índice de refração
n20/D 1.442
pb
203-205 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5