Documentos Principais
8.01964
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1731276
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-529-7
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
741 °F
potência
18610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.9-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
p.e.
203-204 °C (lit.)
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 115 °C
solubilidade
>500 g/L (miscible)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Process design for acidic and alcohol based deep eutectic solvent pretreatment and high pressure homogenization of palm bunches for nanocellulose: Studies DES based on ChCl and 1,3-butanediol, offering insights into process optimizations for clear solution preparation (Sonyeam et al., 2024).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup