PHR2896
Butane-1,3-diol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1082956
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
741 °F
embalagem
pkg of 1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
203-204 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)