PHR2836
Amitriptyline Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Dibenzosuberone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. D1000000
traceable to USP 1029013
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
amitriptyline
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
chave InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)