Documentos Principais
BP858
Dibenzosuberone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Beilstein:
1454355
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nortriptyline, amitriptyline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
índice de refração
n20/D 1.6332 (lit.)
p.e.
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
chave InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Dibenzosuberone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amitriptyline Oral Solution
  • Amitriptyline Tablets
  • produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Ponto de fulgor (°F)
    235.4 °F - closed cup
    Ponto de fulgor (°C)
    113 °C - closed cup
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)