1474005
USP
Nortriptyline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nortriptyline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
chave InChI
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Nortriptyline Hydrochloride Capsules
- Nortriptyline Hydrochloride Oral Solution
- Amitriptyline Hydrochloride
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Pindolol Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3