Y0001296
Nortriptyline for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Nortriptyline hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nortriptyline
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
chave InChI
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)