55262
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butyric acid
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Hydroxyethyl photolinker
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butyric acid, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
163-166 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C(C)O)c(cc1OCCCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-8(15)9-6-11(20-2)12(7-10(9)14(18)19)21-5-3-4-13(16)17/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
DUIJUTBRRZCWRD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)