1.04732
Metanol
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
descrição
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for UHPLC-MS
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
PFAS testing features:
- QC Batch tested 29 PFAS analytes according to EPA 533 (25 analytes) and EPA 537.1 (18 analytes)
- Lot to lot consistency: Multiple batches validated by a third-party accredited testing laboratory and internal laboratories
Características e benefícios
- Lowest impurity profile for Interference free baseline
- Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
- Lowest levels of trace metal impurities: for minimized metal ion adduct formation <5ppb
- Microfiltration through 0.2 μm filter
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)