43929
Perfluorodecanoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Nonadecafluorodecanoic acid, PFAS, Nonadecafluorocapric acid, Perfluorocapric acid, Perfluorodecanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
pressão de vapor
~10 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
p.e.
218 °C/740 mmHg (lit.)
pf
77-81 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
chave InChI
PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection
- whole blood samples using high-performance liquid chromatography-negative electrospray single quadrupole mass spectrometry (HPLC/ES-MS)
- environmental water samples using high-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)