53564-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3.0 mm, HPLC Column, suitable for PFAS testing
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
9.9% carbon loading
Parâmetros
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
10 cm × 3.0 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
aplicação(ões)
PFAS testing
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)