Documentos Principais
738131
Sigma-Aldrich
Methyl trimethoxyacetate
96%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trimethoxyacetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.413
densidade
1.129 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
chave InChI
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)