52596
Methyl pivalate
suitable for GC/MS, ≥99.9% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl 2,2-dimethylpropionate, Methyl trimethylacetate
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
GC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.390 (lit.)
p.e.
101 °C (lit.)
pf
-70 °C
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
chave InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?