Documentos Principais
439797
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Calcium diiodide
About This Item
Fórmula linear:
CaI2
Número CAS:
Peso molecular:
293.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for synthesis
synthesis grade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
779 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7