516244
Calcium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Calcium diiodide
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.95% trace metals basis
Impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
779 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a passivator of CH3NH3PbI3(MAPbI3) perovskite films to achieve high efficiency and long-term stability.
- As a dopant to prepare 3D γ-CsPbI3 perovskite solar cells, to improve their stability and power conversion efficiency.
- As a precursor to synthesize a series of heteroleptic calcium formamidinate derivatives.
- As a catalyst for photooxidative oxylactonization of oxocarboxylic acids.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?