About This Item
Fórmula linear:
CaI2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
293.89 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
crystals or chunks
composição
Degree of hydration, 4-6
pf
783 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Compounds with one Saturated Heteroatom Bond-chlorine,bromine,iodine
E.Schaumann
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 35 (2006)
Two Carbonylations of Methyl Iodide and Trimethylamine to Acetic acid and N, N-Dimethylacetamide by Rhodium (I) Complex: Stability of Rhodium (I) Complex under Anhydrous Condition.
Hong JH.
Catalysts, 5(4), 1969-1982 (2015)