Key Documents
413607
Sigma-Aldrich
Barium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium dibromide
About This Item
Fórmula linear:
BaBr2
Número CAS:
Peso molecular:
297.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
beads
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)