1.03963
Iron(II) sulfate heptahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Iron(II) sulfate heptahydrate, Iron
About This Item
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
descrição
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
crystalline
solid
potência
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade
1.89 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1