Documentos Principais
223808
Sigma-Aldrich
Barium iodide dihydrate
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
Bal2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
427.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥95%
Formulário
powder and chunks
densidade
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)