Documentos Principais
916447
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
AnhydroBeads, ~10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Thallium iodide, Thallium monoiodide, Thallium(1+) iodide, Thallous iodide
About This Item
Fórmula linear:
TlI
Número CAS:
Peso molecular:
331.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
~10 mesh
pf
440 °C (lit.)
densidade
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Thallium iodide is used for synthesis of thallium chalcohalides for X-ray and γ-ray detection and synthesis of thallium cadmium iodide nanostructures for its photocatalytic properties.
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simple synthesis-controlled fabrication of thallium cadmium iodide nanostructures via a novel route and photocatalytic investigation in degradation of toxic dyes
Ghanbari M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 455(1), 88-97 (2017)