298174
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
99%
Sinônimo(s):
Sodium gold chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gold
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
chave InChI
OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- To synthesize 1,5-benzodiazepine and quinoxaline derivatives, which are important heterocycles in pharmaceuticals.
- For efficient deprotection of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups by a simple and mild method.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.