Documentos Principais
695173
Sigma-Aldrich
Dichloro(2-pyridinecarboxylato)gold
Sinônimo(s):
(SP-4-3)-Dichloro(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)gold
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4NAuCl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
389.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
175-176 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
chave InChI
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cycloisomerization of 1,4-, 1,5-,1,6-, and 1,7-Enynes
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.