Documentos Principais
203386
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
NH4AuCl4
Número CAS:
Peso molecular:
356.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
solid
Impurezas
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
chave InChI
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)