71498
Sodium citrate monobasic
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Citric acid monosodium salt, Sodium dihydrogen citrate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
purum p.a.
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystals
pH
3.5-3.8 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
water: soluble 50, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
HWPKGOGLCKPRLZ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sodium citrate is a useful setting retardant for the improvement of the properties of brushite cement.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?